주요 문서
AOBH7BADDAB3
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI key
CRFKFEAHGVZUFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25009.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)