주요 문서
AOBH3CD9F164
AOBChem
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-4,8H
InChI key
DFCVRAYBBTVJAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-difluoromethoxy-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13300.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)