주요 문서
AOBH3CD9F0E2
AOBChem
5-(4-(Methoxymethoxy)phenyl)oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
750 MG
€116.92
Vendor SKU: B23515-750MG
€116.92
Aldrich 제휴사로부터 10일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
750 MG
€116.92
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
MDL number:
Vendor SKU: B23515-750MG
€116.92
Aldrich 제휴사로부터 10일 내에 출하
Iupac Name
5-(4-(methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-8-15-10-4-2-9(3-5-10)11-6-12-7-14-11/h2-7H,8H2,1H3
InChI key
RYXSUQUUYXMEHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-methoxymethoxy-phenyl-oxazole.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13855.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)