주요 문서
AOBH11E4FDA1
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-11-6-13-9-5-7(10)3-4-8(9)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
TWHPNWMJJYXOSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-methoxy-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31300.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)