주요 문서
AOBH11E4FD33
AOBChem
1-Bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2/c1-11-5-12-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
NFLJDMCLZGFGJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-fluoro-4-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20406.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)