주요 문서
AOBH042EEAA8
AOBChem
6-Bromo-7-chloro-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-4-3-10-11-7(4)6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
YZVKLYIQWYWMTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-7-chloro-1h-indazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34121.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)