주요 문서
AOBH03C54D2B
AOBChem
2-Isopropoxy-4-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-isopropoxy-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7(2)12-10-6-8(3)4-5-9(10)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MABVCKMLSRQJQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropoxy-4-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33749.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)