주요 문서
AOBH03B6AB7A
AOBChem
4-Benzyloxynaphthalene-1-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.31
MDL number:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C18H14O2/c19-12-15-10-11-18(17-9-5-4-8-16(15)17)20-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI key
VXVHJLATONZLDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-benzyloxynaphthalene-1-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33871.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)