주요 문서
AOBH03B6AB47
AOBChem
2-Fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-6-3-9-7(8)2-5(6)4-10/h2-4H,1H3
InChI key
CVVUICUXBHCXGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20468.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)