주요 문서
AOBH039CD3B8
AOBChem
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChI key
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-dichloro-2-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20440.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)