주요 문서
AOB998741732
AOBChem
2,5-Dichloro-3-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dichloro-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-11)8(7)10/h2-4H,1H3
InChI key
QKKIQXFPVFTFJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-3-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33590.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)