주요 문서
AOB979588581
AOBChem
4-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)2-3-9-8(6)4-10-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
SHFIUYWLHGNYRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-1h-indazole-5-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33494.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)