주요 문서
AOB640097795
AOBChem
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-5-2-4(9)3-8-6(5)7/h2-3,9H,1H3
InChI key
BDRZASDJWOUJSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32084.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)