주요 문서
AOB640097407
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
KCYJLKSBTBYLKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30787.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)