주요 문서
AOB640097386
AOBChem
2,6-Dimethoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,6-dimethoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO4/c1-5-4-6(9(11)12)8(14-3)10-7(5)13-2/h4,11-12H,1-3H3
InChI key
UWFFAOLMNDPOIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-5-methylpyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30752.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)