주요 문서
AOB640097226
AOBChem
(5-Chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl)-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-chloro-2-isopropoxypyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2/c1-6(2)13-9-7(5-12)3-8(10)4-11-9/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
InChI key
PQSYZRXQHRHPLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30337.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)