주요 문서
AOB640096645
AOBChem
1-(2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(12)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)11/h4-5H,1-3H3
InChI key
JRWQSKXAEUPVNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-fluoro-4-5-dimethoxyphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27873.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)