주요 문서
AOB640095709
AOBChem
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
QUXNTFQQUQFLDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25419.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)