주요 문서
AOB640095473
AOBChem
3,5-Dibromo-2-(methylthio)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NS/c1-10-6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI key
OBMOXWQMYAIHEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-2-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24744.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)