주요 문서
AOB640095253
AOBChem
3-Bromo-5-iodo-4-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.92
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c1-4-5(7)2-9-3-6(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
APXVUGOSIOXAOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-iodo-4-methylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24303.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)