주요 문서
AOB640095153
AOBChem
4-Fluoro-3-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-fluoro-3-(4-pyridinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8FNO/c13-12-2-1-9(8-15)7-11(12)10-3-5-14-6-4-10/h1-8H
InChI key
CPYLRTYGSUHTNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-pyridin-4-yl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23930.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)