주요 문서
AOB640094963
AOBChem
2-Fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.18
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-5(2)14-6-3-7(9(12)13)8(10)11-4-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
HEFQUUJFMQWYGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-isopropoxynicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23377.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)