주요 문서
AOB640093281
AOBChem
2,3-Difluoro-4-formyl-benzyloxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10F2O2/c15-13-11(8-17)6-7-12(14(13)16)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI key
IKVASPPFJIREDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-formyl-benzyloxybenzene.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17250.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)