주요 문서
AOB640093154
AOBChem
3-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-7(10)9(13-2)6(8)5-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
CTZDPLCWTYHSOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-6-dimethoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16861.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)