주요 문서
AMBH9A9AD029
Ambeed, Inc.
H-Se-Phenyl-Sec-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-3-(phenylselanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2Se/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
PFLVUZBNZZOUSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71128-82-0.html
Synonym
(R)-2-Amino-3-(phenylselanyl)propanoic acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)