주요 문서
AMBH9A1D42B8
Ambeed, Inc.
4-Cyano-N-hydroxybenzimidamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-cyano-N-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11-12/h1-4,12H,(H2,10,11)
InChI key
ZLLAUULXYBIJBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22179-85-7.html
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)