주요 문서
AMBH9A1D3DE7
Ambeed, Inc.
1-(4-Methyl-2-(phenylamino)thiazol-5-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-anilino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9(2)15)16-12(13-8)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
UIIUOFPGDKBCEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31609-42-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)