주요 문서
AMBH99C03F99
Ambeed, Inc.
(3-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-5-7(11(15)16)3-4-8(9)10(12,13)14/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI key
XSWWHVQQUGGXQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096341-53-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)