주요 문서
AMBH99C03994
Ambeed, Inc.
1-((4-Methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
299.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-19-11-2-4-12(5-3-11)20(17,18)14-8-6-10(7-9-14)13(15)16/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
XCSWWTGQHOOLAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/385398-15-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/385398-15-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)