주요 문서
AMBH99C037FE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-11(13)4-6-12-8-11/h12H,4-8H2,1-3H3
InChI key
OJDKDBHLSUSOBW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1148044-31-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1148044-31-8.html