주요 문서
AMBH99C03763
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((2-bromothiazol-5-yl)methyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H13BrN2O2S/c1-9(2,3)14-8(13)12-5-6-4-11-7(10)15-6/h4H,5H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
YKVJDNHDCQSTFN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/519003-04-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)