주요 문서
AMBH99C03760
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-4-11-8(10)7(5-9)6(2)3/h6-7H,4H2,1-3H3
InChI key
UYXJMUDYWSXOTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3213-49-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)