주요 문서
AMBH99C035E0
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-methoxy-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11(13-2)9(12)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,10H2,1-2H3
InChI key
RIPUVVAYNHOONU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133776-41-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)