주요 문서
AMBH99C035C2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(1H-indol-3-yl)ethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-indol-3-yl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-11-10-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI key
UJUWQLXEMKUVGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103549-24-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)