주요 문서
AMBH99C030AF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-4-8(11)9(7)13-6-2-5-12-13/h1-6H,11H2
InChI key
HGSSJLZIMKAPCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/926215-50-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)