주요 문서
AMBH99C02A3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Phenoxyphenoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-phenoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4/c15-14(16)10-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
NUTWPVOGVQFHTI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38559-90-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)