주요 문서
AMBH99C02284
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromoethyl)aniline hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)aniline hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10BrN.BrH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
DXKGESYYZKPQCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29644-22-2.html
Synonym
4-(2-bromoethyl)aniline hydrobromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)