주요 문서
AMBH99C019EF
Ambeed, Inc.
1-(Methylsulfonyl)-1H-pyrazol-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3O2S/c1-10(8,9)7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI key
PDEMILZYVWBCCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206641-28-2.html
Synonym
1-(Methylsulfonyl)-1H-pyrazol-4-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)