주요 문서
AMBH996F2DF9
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c10-8-7(9(11)14)5-12-13(8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4,10H2,(H2,11,14)
InChI key
FDWHOJIUCDZERN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)