주요 문서
AMBH996F2CA5
Ambeed, Inc.
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-2-4-10(5-3-1)9-13-12-6-11(7-12)8-12/h1-5,11,13H,6-9H2
InChI key
GLQMBOOEZJOPHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2187435-42-1.html
Synonym
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2187435-42-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)