주요 문서
AMBH996F2A21
Ambeed, Inc.
7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-bromothieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3S/c7-3-1-11-5-4(3)9-2-10-6(5)8/h1-2H,(H2,8,9,10)
InChI key
HOIZVIAMXIFSDA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1318133-32-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1318133-32-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)