주요 문서
AMBH996F29FF
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-9-11(4-7-13-8-5-11)10-3-1-2-6-14-10/h1-3,6,13H,4-5,7-8H2
InChI key
VXQVGWZSCZUOKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)