주요 문서
AMBH996F29FD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
GRVCMDLDRVEOSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6045-90-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6045-90-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)