주요 문서
AMBH996F29D5
Ambeed, Inc.
Methyl 5-phenylpentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-14-12(13)10-6-5-9-11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChI key
BNNWLDUOVGYRLY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)