주요 문서
AMBH996F287D
Ambeed, Inc.
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.22
MDL number:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-13-7-9(6-12-13)8-3-2-4-10(11)5-8/h2-7H,11H2,1H3
InChI key
HFXYSXJBVBJYMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1089278-81-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)