주요 문서
AMBH996F2469
Ambeed, Inc.
4-(Dimethylcarbamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[(dimethylamino)carbonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)15(10,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
APKXHLLIVVSYMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190711-50-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)