주요 문서
AMBH996F2407
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-3,5-dimethylphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.88
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-bromo-3,5-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BBrO2/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI key
RJGXQMYJURBWIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1451391-45-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1451391-45-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)