주요 문서
AMBH990F76AA
Ambeed, Inc.
7-Fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H6FNO2.ClH/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8;/h1-5H,(H,13,14);1H
InChI key
PUHZHVNGURUPIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/482374-62-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)