주요 문서
AMBH990F744B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.47
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3
InChI key
NATSPHDWPVWHLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256810-64-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)