주요 문서
AMBH990F7405
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.81
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrF3NO2/c8-4-2-12-5(6(9,10)11)1-3(4)7(13)14/h1-2,13-14H
InChI key
OBSKOYIEHGFTFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-57-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)